Learn More
Tetrahydrofuran, Biogütegrad, 99.8 %, unstab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485220
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 11485220
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044505.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nukleinsäure- und Peptidsynthese
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-99-9
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00005356
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-Name Oxolan
SMILES C1CCOC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran
Schmelzpunkt -108°C
Namenshinweis Unstabilized
Farbe Farblos
Dichte 0.889 g/mL
Siedepunkt 66°C
Menge 1 L
Flammpunkt −17°C (1°F)
Geruch Ether-like
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.407
UN-Nummer UN2056
Beilstein 102391
Merck Index 14,9211
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 99.8%
Güte Bio-Gütegrad