Learn More
Tetrahydrofuran-d8 (Reagenzqualität), CDN
Artikelnummer. 30321008
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30321008 10 g 10 Gramm
30319716 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30321008 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND022610G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran D8
CAS 1693-74-9
Summenformel C4 2H8 O
Menge 10 g
Synonym Furan-d4, tetrahydro-d4- (6 CI,7 CI,8 CI,9 CI), Tetrahydro-d4furan-2,3,4,5-d4, Perdeuterotetrahydrofuran, THF-d8, Tetrahydrofuran-d8, d8-THF
InChI-Formel InChI=1 S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
SMILES [2 H]C1([2 H])OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriooxolane
Molekulargewicht (g/mol) 80.16
Formelmasse 80,1077 g/mol
Reinheit (%) 99 Atom % D, min 99% chemische Reinheit