Learn More
Tetrahydrofuran, hochrein, SLR, mit 0,025 % BHT stabilisiert, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10152350 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
5 L
5 l
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Flasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Metallkanister
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
500 Milliliter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10152350 25 L Metallbehälter 25 Liter
10559580 500 mL Bernsteinfarbene Glasflasche 500 Milliliter
10385860 2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
10040380 2.5 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche 2.50 Liter
10550831 5 L HDPE-Flasche 5 Liter
10529960 5 l Metallkanister 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10152350 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. T/0700/25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    961.00 €
    688.00 € / 25 Liter
    Sparen 273.00 €
    28% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
C4H8O, CAS-Nummer-109-99-9, Oxacyclopentan, Tetraidrofurano, 1,4-Epoxybutan, Furan, Tetrahydro, Butylenoxid, Hydrofuran, Tetrahydrofuranne, Tetrahydrofuran, Furanidin, Tetramethylenoxid, 2,5 l, 66 °C, CHEBI:26911, farblos, 72,11 g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, Oxolan, –108,4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-99-9
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00005356
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-Name Oxolan
SMILES C1CCOC1
Spezifikation
pH 7 bis 8
Schmelzpunkt -108,4 °C
Farbe Farblos
Menge 25 L
Verpackung Metallbehälter
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 200 mbar bei 20 °C
Viskosität 0,55cp bei 20 °C
Siedepunkt 66 °C
Formelmasse 72,11 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.