Learn More
Tetrahydrofuran (Sequenzierung), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10091303
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche, EcoSafPak™
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 10091303
Marke: Fisher BioReagents BP11401
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Tetrahydrofuran wird häufig bei Sequenzierungen verwendet.
EcoSafPak™ ist ein umweltfreundliches Verpackungssystem, das von einem SFI-zertifizierten Lieferanten aus zu 100 % recycelbarem Material hergestellt wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran
pH 7 to 8
Schmelzpunkt -108.4°C
Extinktion 0.10 AU max. at 254nm, 0.30 AU max. at 230nm, 0.60 AU max. at 215nm, 1.00 AU max. at 210nm
CAS 109-99-9
Farbe Farblos
Dichte 0.880g/cm³
Siedepunkt 66°C
Menge 1 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche, EcoSafPak™
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4040 to 1.4070 (at 25°C)
Rückstand nach Verdampfung 5ppm max.
Summenformel C4H8O
MDL-Nummer MFCD00005356
Dampfdruck 200mbar at 20°C
Viskosität 0.55 cP at 20°C
Wasser 0.02% max.
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCOC1
IUPAC-Name Oxolan
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte Sequenzierung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.