Learn More
Tetrahydrofurfurylacrylat, tech. 90 %, stab. mit 500 ppm-Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308365
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11308365 50 g 50 Gramm
11318365 250 g 250 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11308365
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10299.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2399-48-6 | C8H12O3 | 156.181 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2399-48-6
Summenformel C8H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 156.181
MDL-Nummer MFCD00014516
InChI-Schlüssel YNXCGLKMOXLBOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofurfuryl acrylate, acrylic acid, tetrahydrofurfuryl ester, 2-propenoic acid, tetrahydro-2-furanyl methyl ester, sartomer 285, sartomer 302, viscoat 150, kayarad tc 101, light acrylate thf-a, thf-a, 2-propenoic acid, tetrahydrofurfuryl ester
PubChem CID 94232
IUPAC-Name Oxolan-2-yl-methyl-prop-2-enoat
SMILES C=CC(=O)OCC1CCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofurfuryl acrylate
Namenshinweis stabilized with 500ppm hydroquinone
Dichte 1.03
Siedepunkt 88°C to 89°C (9 mmHg)
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Brechungsindex 1.455
Menge 50 g
UN-Nummer UN3334
Beilstein 113115
Formelmasse 156.18
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch