Learn More
Tetrahydrofurfurylalkohol, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10586602 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 KG
250 GR
5 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10586602 250 g Glasflasche 250 GR
10209900 5 g Glasflasche 5 GR
10035930 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
13458568 2.5 kg Glasflasche 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10586602 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 420442500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 97-99-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-99-4
Summenformel C5H10O2.
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
MDL-Nummer MFCD00005372
InChI-Schlüssel BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYNA-N
Synonym tetrahydrofurfuryl alcohol, tetrahydro-2-furanmethanol, tetrahydrofuran-2-yl methanol, thfa, 2-furanmethanol, tetrahydro, tetrahydro-2-furanylmethanol, qo thfa, tetrahydro-2-furancarbinol, tetrahydrofuryl carbinol, furfuryl alcohol, tetrahydro
PubChem CID 7360
IUPAC-Name Oxolan-2-ylmethanol
SMILES OCC1CCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofurfuryl alcohol
Schmelzpunkt -80.0°C
Namenshinweis 99+%
Dichte 1.0543g/mL
Menge 250 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4510 to 1.4530
Prozentgehaltsbereich 1.6% max. 1,2-Pentanediol (GC)
Relative Dichte 1.0543
Viskosität 6.24 mPa.s (20°C)
Beilstein 17, V,3, 115
Merck Index 15,9358
Siedepunkt 178.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, ether, acetone, chloroform, and benzene
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 99+%