Learn More
(±)-Tetrahydrofurfurylbromid, TRC
Artikelnummer. 30418645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418645 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418645 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29357025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-Tetrahydrofurfuryl Bromide
CAS 1192-30-9
Summenformel C5H9BrO
Menge 25 g
Synonym 2-(Bromomethyl)tetrahydrofuran (ACI), (RS)-Tetrahydrofurfuryl bromide, (Tetrahydrofuran-2-yl)methyl bromide, (±)-Tetrahydrofurfuryl bromide, 2-(Bromomethyl)oxolane, NSC 93886, Tetrahydrofurfuryl bromide
InChI-Formel InChI=1S/C5H9BrO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4H2
SMILES BrCC1OCCC1
IUPAC-Name 2-(Brommethyl)tetrahydrofuran
Molekulargewicht (g/mol) 165.03
Formelmasse 163.98