Learn More
(+/-)-Tetrahydrofurfurylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11406266 100 g 100 Gramm
11416266 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406266 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23068.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4795-29-3 | C5H11NO | 101.15 g/mol
Tetrahydrofurfurylamine was used to study specific interactions between unlike molecules by calculating the molar excess enthalpies. It can be used to produce N-tetrahydrofurfuryl-phthalimide with phthalic acid anhydride by heating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetrahydrofurfurylamin wurde verwendet, um spezifische Wechselwirkungen zwischen ungleichen Molekülen zu untersuchen, indem die molaren überschüssigen Enthalpien berechnet wurden. Es kann zur Herstellung von N-Tetrahydrofurfurfuryl-phthalimid mit Phthalsäureanhydrid durch Erhitzen verwendet werden.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4795-29-3
Summenformel C5H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 101.15
MDL-Nummer MFCD00005373
InChI-Schlüssel YNOGYQAEJGADFJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym tetrahydrofurfurylamine, 2-aminomethyltetrahydrofuran, 2-tetrahydrofurfurylamine, tetrahydrofuran-2-yl methanamine, 2-furanmethanamine, tetrahydro, furfurylamine, tetrahydro, 2-aminomethyl tetrahydrofuran, usaf q-2, tetrahydro-2-furanmethanamine, oxolan-2-yl-methanamine
PubChem CID 253298
IUPAC-Name Oxolan-2-ylmethanamin
SMILES NCC1CCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-Tetrahydrofurfurylamine
Dichte 0.98
Menge 100 g
Brechungsindex 1.455
UN-Nummer UN2943
Beilstein 102729
Siedepunkt 153°C to 154°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) 97%