Learn More
Tetrahydronaphthalin, TRC
Artikelnummer. 30422334
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30422334 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30422334 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29399610G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
CAS 119-64-2
Summenformel C10 H12
Menge 10 g
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Naphthalene','1,2,3,4-tetrahydro-, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Benzocyclohexane, NSC 77451, Tetrahydronaphthalene, Tetralin, Tetranap
InChI-Formel InChI=1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
SMILES C1CCc2ccccc2C1
IUPAC-Name 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin
Molekulargewicht (g/mol) 132.2
Formelmasse 132.0939