Learn More
Tetrahydropyran-2-methanol, TRC
Artikelnummer. 30457058
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457058 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457058 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT795553100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydropyran-2-methanol
CAS 100-72-1
Summenformel C6H12O2
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6-7H,1-5H2
SMILES OCC1CCCCO1
IUPAC-Name Oxan-2-ylmethanol
Molekulargewicht (g/mol) 116.15
Formelmasse 116.0837