Learn More
Tetrahydropyran-2-ylmethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15234298 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15234298 5 g 5 Gramm
15224298 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15234298 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 453370050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6628-83-7 | C6H13NO | 115.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6628-83-7
Summenformel C6H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 115.17
InChI-Schlüssel NYGCBQKDTGBHSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyran-2-ylmethylamine, 2-aminomethyl tetrahydropyran, tetrahydro-2h-pyran-2-yl methanamine, 2-aminomethyl tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran-2-methanamine, tetrahydro, 2-aminomethyltetrahydropyran, c-tetrahydro-pyran-2-yl-methylamine, pyran, 2-aminomethyl tetrahydro, pyran, 2-aminomethyltetrahydro, oxan-2-yl methanamine
PubChem CID 97924
IUPAC-Name Oxan-2-ylmethanamin
SMILES C1CCOC(C1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydropyran-2-ylmethylamine
Siedepunkt 110.0°C (25.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 115.17
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydropyran-2-ylmethylamine, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.