Learn More
Tetrahydropyran-4-carbothioamid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10103034
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10103034 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10578934 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10103034 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC29918CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 88571-77-1
Summenformel C6H11NOS
Molekulargewicht (g/mol) 145.22
MDL-Nummer MFCD10700048
InChI-Schlüssel ZUONFEFOQCUTDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-pyran-4-carbothioamide, tetrahydropyran-4-carbothioamide, 2h-pyran-4-carbothioamide,tetrahydro, 2h-pyran-4-carbothioamide, tetrahydro, acmc-20fauh, oxane-4-carboimidothioic acid, 4-carbamothioyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydro-2h-pyran-4-carbothioic acid amide, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-ylaminomethane-1-thione
PubChem CID 13197204
IUPAC-Name Oxan-4-Carbothioamid
SMILES C1COCCC1C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydropyran-4-carbothioamide
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 145.22
Reinheit (%) 97%