Learn More
Tetrahydropyran-4-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421509
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15421509 25 g 25 Gramm
15411509 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15421509 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64340.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5337-03-1 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5337-03-1
MDL-Nummer MFCD00031016
Specifications
Chemischer Name oder Material Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 87°C to 89°C
Farbe Weiß
Menge 25 g
Beilstein 112249
Formelmasse 130.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest