Learn More
Tetrahydropyran-4-ylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10749025
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10749025 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10032354 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10749025 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC67401DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 85064-61-5
Summenformel C7H11O3
Molekulargewicht (g/mol) 143.16
MDL-Nummer MFCD01631204
InChI-Schlüssel PBXYNWPYMVWJAH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrahydropyranyl-4-acetic acid, tetrahydropyran-4-yl-acetic acid, 2-oxan-4-yl acetic acid, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl acetic acid, tetrahydropyran-4-ylacetic acid, oxan-4-ylacetic acid, tetrahydro-2h-pyran-4-ylacetic acid, 2h-pyran-4-acetic acid, tetrahydro, 2-4-tetrahydropyranyl acetic acid, tetrahydropyran-4-acetic acid
PubChem CID 2773575
IUPAC-Name 2-(Oxan-4-yl)Ethansäure
SMILES [O-]C(=O)CC1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydropyran-4-ylacetic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 97%