Learn More
Tetrahydrothiophen-3-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081154
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11463940
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11002.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1003-04-9 | C4H6OS | 102.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1003-04-9
Summenformel C4H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 102.15
MDL-Nummer MFCD00005412
InChI-Schlüssel DSXFPRKPFJRPIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrothiophen-3-one, 3-thiophanone, dihydrothiophen-3 2h-one, dihydro-3 2h-thiophenone, 3-thiacyclopentanone, 3-oxotetrahydrothiophene, 3 2h-thiophenone, dihydro, 3-tetrahydrothiophenone, tetrahydrothiophene-3-one, 3-oxo-2,3,4,5-tetrahydrothiophene
PubChem CID 61252
IUPAC-Name Thiolan-3-on
SMILES O=C1CCSC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrothiophen-3-one
Dichte 1.192
Siedepunkt 174°C to 175°C
Flammpunkt 77°C (170°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.529
Menge 5 g
Beilstein 105201
Formelmasse 102.16
Reinheit (%) 97%