Learn More
Tetrahydrothiophen, 98 %
Artikelnummer. 11323307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11323307 100 g 100 Gramm
11333307 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13908.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 110-01-0 | C4H8S | 88.17 g/mol
Tetrahydrothiophene is used as pharmaceutical and agrochemical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetrahydrothiophen wird als pharmazeutisches und agrochemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-01-0
Summenformel C4H8S
Molekulargewicht (g/mol) 88.17
MDL-Nummer MFCD00005476
InChI-Schlüssel RAOIDOHSFRTOEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrothiophene, thiophene, tetrahydro, thiophane, thiacyclopentane, tetramethylene sulfide, thilane, tetrahydrothiophen, pennodorant 1013, thiofan, thiolan
PubChem CID 1127
ChEBI CHEBI:48458
IUPAC-Name thiolane
SMILES C1CCSC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrothiophene
Schmelzpunkt -96°C
Dichte 0.999
Siedepunkt 120°C to 121°C
Flammpunkt 19°C (66°F)
Brechungsindex 1.504
Menge 100 g
UN-Nummer UN2412
Beilstein 102392
Merck Index 14,9218
Löslichkeitsinformationen Immiscible in water.
Formelmasse 88.17
Reinheit (%) 98%