Learn More
Tetrahydrothiopyran-4-carbonitril, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10442684
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10442684 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10012514 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10442684 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC61916DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 195503-40-3
Summenformel C6H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 127.21
MDL-Nummer MFCD09025909
InChI-Schlüssel DQKVZWAEWJUKAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile, 2h-thiopyran-4-carbonitrile,tetrahydro, 2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydro, 4-cyanothiane, 4-cyanothian-4-yl, tetrahydro-thiopyran-4-carbonitrile
PubChem CID 21598641
IUPAC-Name Thian-4-Carbonitril
SMILES N#CC1CCSCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 127.21
Reinheit (%) 97%