Learn More
Tetrahydrothiopyran-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10665974
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10665974 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10452834 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10665974 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC61901DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 89489-53-2
Summenformel C6H10O2S
Molekulargewicht (g/mol) 146.20
MDL-Nummer MFCD09879921
InChI-Schlüssel SCKSQOIXSGPVJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-thiopyran-4-carboxylic acid, tetrahydrothiopyran-4-carboxylic acid, 2h-thiopyran-4-carboxylic acid, tetrahydro, 2h-thiopyran-4-carboxylicacid, tetrahydro, 2h-thiopyran-4-carboxylicacid,tetrahydro-9ci, acmc-209vjr, tetrahydro-thiopyran-4-carboxylic acid, 2h-thiopyran-4-carboxylic acid, tetrahydro-9ci
PubChem CID 21598642
IUPAC-Name thiane-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1CCSCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrothiopyran-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 146.21
Reinheit (%) 97%