Learn More
Tetrahydrothiopyran-4-ylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10693075
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10693075 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10285954 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10693075 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC61909DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 100277-27-8
Summenformel C6H12OS
Molekulargewicht (g/mol) 132.221
MDL-Nummer MFCD09966150
InChI-Schlüssel LMVCLDAMMNHILO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-thiopyran-4-yl methanol, tetrahydrothiopyran-4-methanol, tetrahydrothiopyran-4-ylmethanol, thian-4-yl methanol, 2h-thiopyran-4-methanol, tetrahydro, 2h-thiopyran-4-methanol,tetrahydro, 4-hydroxymethyl tetrahydro-2h-thiopyran, acmc-20dmhk, thian-4-ylmethan-1-ol, 4-hydroxymethyl thiane
PubChem CID 20143654
IUPAC-Name Thian-4-ylmethanol
SMILES C1CSCCC1CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrothiopyran-4-ylmethanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 132.23
Reinheit (%) 97%