Learn More
Tetrahydrothiopyran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312016
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11312016 1 g 1 Gramm
11322016 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312016 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03063.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1613-51-0 | C5H10S | 102.195 g/mol
It is a useful 5 c synthon for the synthesis of 3-cyclopentenones. It is a organic sulfide, that has shown to have antioxidant activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist ein nützlicher 5- -Synthon für die Synthese von 3-Cyclopentenonen. Ist ein organisches Sulfid, das nachweislich Antioxidantienaktivität besitzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1613-51-0
Summenformel C5H10S
Molekulargewicht (g/mol) 102.195
MDL-Nummer MFCD00006662
InChI-Schlüssel YPWFISCTZQNZAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethylene sulfide, tetrahydrothiopyran, tetrahydro-2h-thiopyran, thiacyclohexane, 2h-thiopyran, tetrahydro, penthiophane, tetrahydrothiapyran, tetrahydrothiopyrane, thian, thian-4-yl
PubChem CID 15367
IUPAC-Name Thian
SMILES C1CCSCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrothiopyran
Dichte 0.988
Siedepunkt 140°C to 142°C
Flammpunkt 21°C (69°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.506
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 102437
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 102.2
Reinheit (%) 98%