Learn More
Tetraisopropylmethylendiphosphonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485563
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11485563 10 g 10 Gramm
11495563 50 g 50 Gramm
11405573 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485563 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13484.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1660-95-3 | C13H30O6P2 | 344.325 g/mol
Tetraisopropyl methylenediphosphonate is used in the preparation of AZT 5’-Triphosphate compounds which display inhibitory effects on HIV-1 reverse transcrpitase. It is also used in the preparation of E2-bisphosphonate conjugates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetraisopropylmethylenbisphosphonat wird bei der Herstellung von AZT 5'-Triphosphatverbindungen verwendet, die hemmende Effekte auf die reverse Transkriptase von HIV-1 zeigen. Wird zudem bei der Herstellung von E2-Bisphosphonat-Konjugaten verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1660-95-3
Summenformel C13H30O6P2
Molekulargewicht (g/mol) 344.325
MDL-Nummer MFCD00015021
InChI-Schlüssel ODTQUKVFOLFLIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraisopropyl methylenediphosphonate, phosphonic acid, methylenebis-, tetrakis 1-methylethyl ester, tetraisopropyl methylenebisphosphonate, unii-k46y5v9u61, tetraisopropyl methylenebis phosphonate, methylenediphosphonic acid tetraisopropyl ester, tetra-i-propylmethylenediphosphonate, 2-di propan-2-yloxy phosphorylmethyl-propan-2-yloxyphosphoryl oxypropane, phosphonic acid, p,p'-methylenebis-, p,p,p',p'-tetrakis 1-methylethyl ester, dsstox_cid_24847
PubChem CID 74266
IUPAC-Name 2-[Di(propan-2-yloxy)phosphorylmethyl-propan-2-yloxyphosphoryl]oxypropan
SMILES CC(C)OP(=O)(CP(=O)(OC(C)C)OC(C)C)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraisopropyl methylenediphosphonate
Dichte 1.08
Siedepunkt 122°C to 124°C (1.5 mmHg)
Flammpunkt 160°C (320°F)
Brechungsindex 1.434
Menge 10 g
Beilstein 1080180
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 344.33
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraisopropyl methylenediphosphonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraisopropyl methylenebisphosphonate