Learn More
Tetraisopropyltin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11324547
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11324547
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039609.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2949-42-0
Summenformel C12H28Sn
Molekulargewicht (g/mol) 291.066
MDL-Nummer MFCD00026346
InChI-Schlüssel NJASUIDIZMMYED-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraisopropyltin, stannane, tetraisopropyl, tetraisopropylstannane, stannane, tetrakis 1-methylethyl, stannane,tetrakis 1-methylethyl, tetra isopropyltin, tetra-i-propyltin, tetraisopropyl-stannane, acmc-1ckip, iso-c3h7 4sn
PubChem CID 18063
IUPAC-Name Tetra(propan-2-yl)stannan
SMILES CC(C)[Sn](C(C)C)(C(C)C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraisopropyltin
Farbe Farblos
Dichte 1.124g/mL
Siedepunkt 112°C to 114°C (18 mmHg)
Geruch Characteristic
Strukturformel Sn[(CH3)2CH]4
Brechungsindex 1.4851
Menge 2 g
UN-Nummer UN2788
Empfindlichkeit Air & Moisture Sensitive
Formelmasse 291.05
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Flüssig