Learn More
Tetrakis(1-methylethyl)methylendiphosphonat, Mikromol™
Artikelnummer. 30049893
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049893 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049893 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3503.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Tetrakis(1-methylethyl)methylendiphosphonat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraisopropyl methylenediphosphonate
CAS 1660-95-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tetraisopropyl methylenediphosphonate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H30 O6 P2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Medronic Acid Imp. B (EP), P,P'-Methylenebisphosphonic acid, Phosphonic acid, methylenebis-, tetrakis(1-methylethyl) ester (9CI), Phosphonic acid, methylenedi-, tetraisopropyl ester (7CI,8CI), Methylenediphosphonic acid tetraisopropyl ester, NSC 226577, Tetraisopropyl methylenebisphosphonate, Tetraisopropyl methylenediphosphonate, Tetrakis(O-isopropyl) methylenediphosphonate, [(Diisopropoxyphosphinyl)methyl]diisopropoxyphosphine oxide, Medronic Acid Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C13H30O6P2/c1-10(2)16-20(14,17-11(3)4)9-21(15,18-12(5)6)19-13(7)8/h10-13H,9H2,1-8H3
SMILES CC(C)OP(=O)(CP(=O)(OC(C)C)OC(C)C)OC(C)C
IUPAC-Name 2-[Di(propan-2-yloxy)phosphorylmethyl-propan-2-yloxyphosphoryl]oxypropan
Molekulargewicht (g/mol) 344.32
Menge 100 mg
Formelmasse 344,1518 g/mol