Learn More
Tetrakis-(1-pyrazolyl)-borat, Kaliumsalz, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10145560 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10145560 1 g Glasflasche 1 Gramm
10628324 5 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10145560 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 300160010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14782-58-2 | C12H12BKN8 | 318.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14782-58-2
Summenformel C12H12BKN8
Molekulargewicht (g/mol) 318.2
MDL-Nummer MFCD00800557
InChI-Schlüssel RKBGLZQVHBLUBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis 1-pyrazolyl borate, potassium tetrakis pyrazol-1-yloxy boranuide
PubChem CID 92043288
IUPAC-Name Kalium;Tetra(Pyrazol-1-yloxy)Boranuid
SMILES [B-](ON1C=CC=N1)(ON2C=CC=N2)(ON3C=CC=N3)ON4C=CC=N4.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrakis(1-pyrazolyl)borate, potassium salt
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt 253°C to 254°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohols,dmf,thf
Formelmasse 318.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Feines Kristallpulver