Learn More
Tetrakis(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-Heptandionato)Niob(IV), Thermo Scientific™
Product Code. 11378258
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11378258 5 g 5 Gramm
11368258 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11378258 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 039459.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 41706-15-4
Summenformel C44H80NbO8
Molekulargewicht (g/mol) 830.022
MDL-Nummer MFCD00145379
InChI-Schlüssel WYTIGJVEVROCSD-DSORRXEFSA-N
Synonym tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato niobium iv, nb tmhd 4, niobium tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, 4e-5-bis 3e-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy niobio oxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one
PubChem CID 72376395
IUPAC-Name (Z)-5 -Hydroxy-2,2,6,6 -Tetramethylhept-4 -en-3-on;(E)-5 -Hydroxy-2,2,6,6 -Tetramethylhept-4 -en-3-on;Niob
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.[Nb]
Specifications
Chemischer Name oder Material Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)niobium(IV)
Schmelzpunkt 219°C to 220°C
Siedepunkt 325°C (decomposition)
Menge 5 g
Formelmasse 826
Physikalische Form Pulver