Learn More
Tetrakis(acetonitril)palladium(II)-bis(trifluormethansulfonat) > 90 %, TRC
Artikelnummer. 30421151
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30421151 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421151 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2963355MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) Bis(trifluoromethanesulfonate)
CAS 68569-14-2
Summenformel C8 H12 N4 Pd . C F3 O3 S
Menge 5 mg
Synonym Tetrakis(acetonitrile)palladium Bis(triflate), Tetrakis(acetonitrile)palladium Ditriflate, Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) Ditriflate, (SP-4-1)-Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) Salt With Trifluoromethanesulfonic Acid
InChI-Formel InChI=1S/4C2H3N.CHF3O3S.Pd/c4*1-2-3;2-1(3,4)8(5,6)7;/h4*1H3;(H,5,6,7);/q;;;;;+2/p-1
SMILES CC#[N][Pd+2]([N]#CC)([N]#CC)[N]#CC.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name Tetrakis(ethylidin-λ 5-Azanylpalladium(2+);trifluormethansulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 419.697
Formelmasse 418.961