Learn More
Tetrakis(decyl)-ammoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11995451 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11995451 10 g Glasflasche 10 Gramm
11905461 50 g Glasflasche -
2 options
Artikelnummer. 11995451
Marke: Thermo Scientific Acros 435670100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14937-42-9 | C40H84BrN | 659.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14937-42-9
Summenformel C40H84BrN
Molekulargewicht (g/mol) 659.01
InChI-Schlüssel AHNISXOXSNAHBZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrakis decyl ammonium bromide, tetra decyl ammonium bromide, tetra-decylammonium bromide, tetra-n-decylammonium bromide, acmc-1c6fh, tetrakis-decylazanium bromide, tetrakis decyl azanium bromide, 1-decanaminium, n,n,n-tris decyl-, bromide
PubChem CID 3014876
IUPAC-Name Tetrakis-decylazanium;bromid
SMILES CCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrakis(decyl)ammonium bromide
Schmelzpunkt 88.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Formelmasse 659.01
Reinheit (%) 98%