Learn More
Tetrakis(decyl)-ammoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrakis(decyl)ammonium bromide |
| Schmelzpunkt | 88.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Feines Pulver |
| Menge | 10 g |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (Argentometry) |
| Formelmasse | 659.01 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verpackung | Glasflasche |