Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrakis(dimethylamino)diboron |
| Schmelzpunkt | -33°C |
| Dichte | 0.926 |
| Siedepunkt | 55°C to 57°C (2.5 mmHg) |
| Infrarotspektrum | Entspricht der Struktur |
| Verpackung | Glasflasche |
| Brechungsindex | 1.4680 to 1.4760 (20°C, 589 nm) |
| Menge | 100 g |
| Formelmasse | 197.93 |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |