Learn More
Tetrakis(dimethylamino)titan(IV), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11370198
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11370198 1 g 1 Gramm
11360198 5 g 5 Gramm
11380198 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11370198
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042932.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3275-24-9 | C8H24N4Ti | 224.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3275-24-9
Summenformel C8H24N4Ti
Molekulargewicht (g/mol) 224.18
MDL-Nummer MFCD00014861
InChI-Schlüssel MNWRORMXBIWXCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis dimethylamino titanium, tetrakis dimethylamino titanium iv, tdmat, tetrakis dimethylamido titanium iv, tetrakis dimethylamido titanium, methanamine, n-methyl-, titanium 4+ salt, titanium dimethylamide, methanamine, n-methyl-, titanium 4+ salt 4:1, titanium tetrakis dimethylamide, acmc-209hva
PubChem CID 123185
IUPAC-Name Dimethylazanid; Titan(4+)
SMILES [Ti+4].C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrakis (dimethylamino)titanium (IV)
Farbe Braungelb
Dichte 0.96g/mL
Siedepunkt 50°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt −30°C (−22°F)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Ti[N(CH3)2]4
Menge 1 g
UN-Nummer UN3129
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Formelmasse 224.19
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.