Learn More
Tetrakis(dimethylamino)zirconium, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10538473 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10538473 5 g Glasflasche 5 Gramm
10402683 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10538473 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 380410050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19756-04-8 | C8H24N4Zr | 267.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19756-04-8
Summenformel C8H24N4Zr
Molekulargewicht (g/mol) 267.53
MDL-Nummer MFCD00239502
InChI-Schlüssel DWCMDRNGBIZOQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis dimethylamino zirconium, zirconium, tetrakis dimethylamino, tdmaz, tetrakis dimethylamino zirconium iv, tetrakis dimethylamido zirconium iv, zr nme2 4, dimethyl tris dimethylamino zirconio amine, tetrakis dimethylamido zirconium iv , crystalline, tetrakis dimethylamido zirconium iv , deposition grade, tetrakis dimethylamido zirconium iv , packaged for use in deposition systems
PubChem CID 140580
IUPAC-Name Dimethylazanid; Zirkonium(4+)
SMILES C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C.[Zr+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrakis(dimethylamino)zirconium
Schmelzpunkt 57°C to 60°C
Farbe Grün-gelb
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 267.53
Physikalische Form Kristalliner Feststoff