Learn More
Tetrakis-(trimethylsilyloxy)-silan, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10255191 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Glasflasche; 5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10255191 Glasflasche; 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10255191 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 338590050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrakis(trimethylsilyloxy)silane
Namenshinweis 98%
CAS 3555-47-3
Dichte 0.8680g/mL
Siedepunkt 103.0°C to 106.0°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt 80°C
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H36O4Si5
Strukturformel Si[OSi(CH3)3]4
MDL-Nummer MFCD00051587
Menge 5g
Relative Dichte 0.868
Synonym tetrakis trimethylsiloxy silane, tetrakis trimethylsilyl orthosilicate, tetrakis trimethylsilyloxy silane, unii-55l9t9a11i, tetrakis trimethylsilyl silicate, trisiloxane, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3,3-bis trimethylsiloxy, trisiloxane, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3,3-bis trimethylsilyl oxy, acmc-1cnqp, tetratrimethylsilyl silicate
InChI-Schlüssel VNRWTCZXQWOWIG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
IUPAC-Name tetratrimethylsilyl silicate
Molekulargewicht (g/mol) 384.84
PubChem CID 19086
Formelmasse 384.84
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrakis(trimethylsilyloxy)silane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.