missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD68/SR-D1 Antibody (2449C) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18607333 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18607333 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18607333 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB10114A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

CD68/SR-D1 Monoclonal antibody specifically detects CD68/SR-D1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD68/SR-D1
Anwendungen Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 2449C
Konjugat APC
Verdünnung Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD_antigen: CD68, CD68, CD68 antigen, CD68 molecule, DKFZp686M18236, GP110, LAMP4, macrophage antigen CD68, macrosialin, SCARD1, scavenger receptor class D, member 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived mouse CD68, Asp21-Pro282, Accession # P31996
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Microglia Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 968
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.