Learn More
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0), TRC
Artikelnummer. 30415924
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415924 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415924 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2963905G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
CAS 14221-01-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C72H60P4Pd
Menge 5 g
Synonym Pd(PPh3)4, Tetrakis(triphenylphosphine)palladium
InChI-Formel InChI=1S/4C18H15P.Pd/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
SMILES [Pd].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
IUPAC-Name palladium;triphenylphosphan
Molekulargewicht (g/mol) 1155.56
Formelmasse 1154.268
Reinheit (%) >95