Learn More
Tetramethoxymethan, TRC
Artikelnummer. 30414826
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30414826 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30414826 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29886025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethoxymethane
CAS 1850-14-2
Summenformel C5H12O4
Menge 25 g
Synonym Tetramethyl Ester Orthocarbonic Acid, Dimethoxymethylal, NSC 359558, Tetramethoxymethane, Tetramethyl orthocarbonate
InChI-Formel InChI=1S/C5H12O4/c1-6-5(7-2,8-3)9-4/h1-4H3
SMILES COC(OC)(OC)OC
IUPAC-Name Tetramethoxymethan
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
Formelmasse 136.0736