Learn More
Tetramethoxymethan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetramethoxymethane |
| CAS | 1850-14-2 |
| Summenformel | C5H12O4 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Tetramethyl Ester Orthocarbonic Acid, Dimethoxymethylal, NSC 359558, Tetramethoxymethane, Tetramethyl orthocarbonate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H12O4/c1-6-5(7-2,8-3)9-4/h1-4H3 |
| SMILES | COC(OC)(OC)OC |
| IUPAC-Name | Tetramethoxymethan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 136.15 |
| Formelmasse | 136.0736 |