Learn More
Tetramethrin, TRC
Artikelnummer. 30415105
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415105 10 g 10 Gramm
30409317 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30415105 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29869010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7696-12-0
Summenformel C19 H25 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 331.41
Synonym Tetramethrin, Phthalthrin, Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)-, (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl ester (ACI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl ester (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, ester with N-(hydroxymethyl)-1-cyclohexene-1,2-dicarboximide (7CI, 8CI), (1,3-Dioxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-isoindol-2(3H)-yl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate, (1-Cyclohexene-1,2-dicarboximido)methyl chrysanthemate, (1-Cyclohexene-1,2-dicarboximido)methyl chrysanthemumate, Bioneo-Pynamin, d-Tetramethrin, Insectol, Neo-Pynamin, Neo-Pynamin Forte, Phthalthrin, Pibutox, Pion 1, Pyrethrol L, Tetramethrin
IUPAC-Name (1,3-Dioxo-4,5,6,7-tetrahydroisoindol-2-yl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropan-1-Carboxylat
SMILES CC(=CC1C(C(=O)OCN2C(=O)C3=C(CCCC3)C2=O)C1(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethrin
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H25NO4/c1-11(2)9-14-15(19(14,3)4)18(23)24-10-20-16(21)12-7-5-6-8-13(12)17(20)22/h9,14-15H,5-8,10H2,1-4H3
Formelmasse 331.1784