Learn More
Tetramethylorthocarbonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472789
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15472789 5 g 5 Gramm
15462789 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15472789 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66617.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1850-14-2 | C5H12O4 | 136.147 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1850-14-2
Summenformel C5H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 136.147
MDL-Nummer MFCD00008473
InChI-Schlüssel AHJWSRRHTXRLAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethyl orthocarbonate, methane, tetramethoxy, orthocarbonic acid tetramethyl ester, tetramethoxy-methane, tetramethylorthocarbonate, acmc-209emf, tetramethyl ortho carbonate, tetramethyl orthocarbonate, purum gc
PubChem CID 74613
IUPAC-Name Tetramethoxymethan
SMILES COC(OC)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethyl orthocarbonate
Schmelzpunkt -5°C
Farbe Farblos
Dichte 1.017 g/mL
Siedepunkt 114°C
Flammpunkt 22°C (72°F)
Strukturformel C(OCH3)4
Brechungsindex 1.385
Menge 5 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1737682
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit