Learn More
Tetramethylammonium Bicarbonate (60% in water), TRC
Artikelnummer. 30449191
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30449191 5 g -
30451255 500 mg 500 Milligramm
30450323 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30449191 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8902235G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58345-96-3
Summenformel C5H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 135.16
Synonym Tetramethylammonium Hydrogen Carbonate
IUPAC-Name hydrogen carbonate;tetramethylazanium
SMILES C[N+](C)(C)C.OC(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylammonium Bicarbonate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H12N.CH2O3/c1-5(2,3)4;2-1(3)4/h1-4H3;(H2,2,3,4)/q+1;/p-1
Formelmasse 135.0895
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 60%