missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetramethylammonium Bicarbonate (60% in water), TRC

Artikelnummer. 30450323
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30450323 1 g 1 Gramm
30449191 5 g -
30451255 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30450323 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8902231G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 58345-96-3
Summenformel C5H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 135.16
Synonym Tetramethylammonium Hydrogen Carbonate
IUPAC-Name hydrogen carbonate;tetramethylazanium
SMILES C[N+](C)(C)C.OC(=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tetramethylammonium Bicarbonate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H12N.CH2O3/c1-5(2,3)4;2-1(3)4/h1-4H3;(H2,2,3,4)/q+1;/p-1
Formelmasse 135.0895
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 60%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.