Learn More
Tetramethylammoniumborhydrid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetramethylammonium Borohydride |
| CAS | 16883-45-7 |
| Summenformel | C4 H12 N . B |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H12N.B/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;/q+1;-1 |
| SMILES | [B-].C[N+](C)(C)C |
| IUPAC-Name | Bor(1-);Tetramethylazanium |
| Molekulargewicht (g/mol) | 84.956 |
| Formelmasse | 85.106 |