Learn More
Tetramethylammoniumdichloroiodat, TRC
Artikelnummer. 30421145
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30421145 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421145 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT300200500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylammonium Dichloroiodate
CAS 1838-41-1
Summenformel C4H12Cl2IN
Menge 500 mg
Synonym N,N,N-Trimethylmethanaminium Dichloroiodate(1-), Tetramethylammonium Dichloroiodate(I), Tetramethylammonium Chloroiodate(I), Ammonium','tetramethyl-','dichloroiodate(1-) (8CI), Ammonium','tetramethyl-','dichloroiodate(I) (7CI), Iodate(1-)','dichloro-','N,N,N-trimethylmethanaminium (9CI), Iodate(1-)','dichloro-','tetramethylammonium (8CI), Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','dichloroiodate(1-) (9CI)
InChI-Formel InChI=1S/C4H12N.Cl2I/c1-5(2,3)4;1-3-2/h1-4H3;/q+1;-1
SMILES C[N+](C)(C)C.Cl[I-]Cl
IUPAC-Name Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','dichloroiodat(1-) (1:1)
Molekulargewicht (g/mol) 271.96
Formelmasse 270.94