Learn More
Tetramethylammoniumfluoridtetrahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11433468
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11433468 100 g -
11413468 5 g -
11423468 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11433468 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17864.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17787-40-5 | C4H20FNO4 | 165.205 g/mol
It is employed as a reactant for homocoupling of aryl halides via a palladium catalyzed mechanism, in cross-coupling reactions with alkenylsilanols and in fluorination of dichloronitrobenzene. It is also used as a reversible absorbing agent for large quantities of hydrogen sulfide in the liquid state.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Reaktionsmittel zur Homokupplung von Arylhalogeniden über einen palladiumkatalysierten Mechanismus, in Kreuzkopplungsreaktionen mit Alkenylsilanolen und zur Fluorierung von Dichlornitrobenzol eingesetzt. Es wird auch als reversibles Absorptionsmittel für große Mengen Schwefelwasserstoff im flüssigen Zustand eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Dieses Produkt kann während der Lagerung flüssig werden. Dies beeinträchtigt jedoch nicht die Qualität des Produkts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17787-40-5
Summenformel C4H20FNO4
Molekulargewicht (g/mol) 165.205
MDL-Nummer MFCD00149968
InChI-Schlüssel HQFTZNVQVRRDLN-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium fluoride tetrahydrate, tetramethylazanium fluoride tetrahydrate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, fluoride, tetrahydrate, tetramethylammonium tetrahydrate fluoride, tetramethylammonium ion tetrahydrate fluoride, acmc-1c8r1, tetramethylammoniumfluoridetetrahydrate, methanaminium,n,n,n-trimethyl-,fluoride,tetrahydrate 9ci, tetramethylamine, fluoride, hydrate, hydrate, hydrate, hydrate, methanaminium,n,n,n-trimethyl-, fluoride, tetrahydrate 9ci
PubChem CID 2723808
IUPAC-Name Tetramethylazanium;fluorid;tetrahydrat
SMILES C[N+](C)(C)C.O.O.O.O.[F-]
Specifications
Chemischer Name oder Material Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
Schmelzpunkt 42°C to 46°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3916184
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 165.21 (93.14 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%