Learn More
Tetramethylammoniumhydroxid, 25 % w/w wässr. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372387
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1000 Milliliter
25 Milliliter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11372387 1 L 1000 Milliliter
11352387 25 mL 25 Milliliter
11362387 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11372387 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09991.AU
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Tetramethylammoniumhydroxid wird zur Herstellung von Tetramethylammoniumazid verwendet. Es wird als anisotropes Ätzmittel von Silizium, als basisches Lösungsmittel bei der Entwicklung saurer Fotolacke in photolithographischen Verfahren, als Tensid bei der Synthese von Ferrofluid und als polarographisches Reagenz verwendet. Es findet Anwendung in der Produktion von organischem Silizium wo es für Oberflächenaufheller für Computer-Siliziumscheiben und als Reinigungsmittel verwendet wird. Es wird auch zur Reinigung einiger metallischer Elemente eingesetzt.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Tetramethylammoniumhydroxid wird zur Herstellung von Tetramethylammoniumazid verwendet. Es wird als anisotropes Ätzmittel von Silizium, als basisches Lösungsmittel bei der Entwicklung saurer Fotolacke in photolithographischen Verfahren, als Tensid bei der Synthese von Ferrofluid und als polarographisches Reagenz verwendet. Es findet Anwendung in der Produktion von organischem Silizium wo es für Oberflächenaufheller für Computer-Siliziumscheiben und als Reinigungsmittel verwendet wird. Es dient auch zur Aufreinigung einiger metallischer Elemente.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Aluminium, Alkalimetallen, starken Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Halogenen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-59-2
Summenformel C4H13NO
MDL-Nummer MFCD00008280
InChI-Schlüssel WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
PubChem CID 60966
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylammonium hydroxide
Dichte 1.014
Siedepunkt ∼102°C
Strukturformel (CH3)4NOH
Brechungsindex 1.384
Menge 1 L
UN-Nummer UN1835
Beilstein 3558708
Empfindlichkeit Air Sensitive
Merck Index 14,9224
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
SMILES [OH-].C[N+](C)(C)C
IUPAC-Name Tetramethylazanium-hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 91.15
Formelmasse 91.15
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25% w/w wässrige Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylammonium hydroxide, 25% w/w aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylammoniumhydroxide
RUO– Nur für Forschungszwecke