Learn More
Tetramethylammoniumhydroxid (25% (w/w) Lösung in Wasser), TRC
Artikelnummer. 30420568
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30420568 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30420568 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT30015550ML
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylammonium Hydroxide
CAS 75-59-2
Summenformel C4 H12 N . H O
Menge 50 mL
Synonym N,N,N-Trimethylmethanaminium Hydroxide, Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','hydroxide (1:1) (ACI), Ammonium','tetramethyl-','hydroxide (8CI), Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','hydroxide (9CI), Tetramethylammonium hydroxide (6CI), AR 300-49, AZ 300MIF, AZ 726, AZ 726MIF, AZ-MIF 300, CD 26, CPD 18, L 09658, LDD 26, LDD 26W, Megaposit CD 14, Megaposit MF 24A, MF 24A, MF 319, MF 321, MF-CD 26, Microposit CD 26, Microposit MF 319, Microposit MF 321, Microposit MF-CD 26, MIF 726, NMD 3, NMW-W, OCG 934, OCG 945, OCG-OPD 262, OPD 262, OPD 5262, Photoresist ma-D 525, PRS 2000, RD 6, RD 6 (developer), TMAH, TMAH 25, Tokuso SD 20, Tokuso SD 25
InChI-Formel InChI=1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
SMILES [OH-].C[N+](C)(C)C
IUPAC-Name Tetramethylazanium;Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 91.15
Formelmasse 91.0997
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25 %