Learn More
Tetramethylammoniumhydroxid, 25 Gew.-% in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10284850 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2,5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10284850 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10274850 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
11975441 2,5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10284850 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 138355000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00 €
    132.00 € / 500 Gramm
    Sparen 10.00 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 75-59-2 | C4H13NO | 91.154 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylammonium hydroxide
Namenshinweis 25 wt. % in Methanol
CAS 75-59-2, 67-56-1
Siedepunkt 65.0°C
Schmelzpunkt -98.0°C
Dichte 0.9000g/mL
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 0.9
Summenformel C4H13NO
Strukturformel (CH3)4NOH
MDL-Nummer MFCD00008280
Menge 500 g
Flammpunkt 6°C
Synonym tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
InChI-Schlüssel WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](C)(C)C.[OH-]
IUPAC-Name Tetramethylazanium;Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 91.154
PubChem CID 60966
Formelmasse 91.15