Learn More
Tetramethylammoniumperchlorat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10782402 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10782402 25 g 25 Gramm
11955451 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10782402 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 420560250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00 €
    133.00 € / 25 Gramm
    Sparen 4.00 €
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2537-36-2 | C4H12ClNO4 | 173.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz, Phase-Transfer-Katalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2537-36-2
Summenformel C4H12ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 173.59
MDL-Nummer MFCD00043207
InChI-Schlüssel ZCWKIFAQRXNZCH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium perchlorate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, perchlorate, n,n,n-trimethylmethanaminium perchlorate, ammonium, tetramethyl-, perchlorate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, perchlorate 1:1, c4h12n.clo4, acmc-20ajj6, tetramethylazanium perchlorate, tetramethylammonium perchlorate 25g, wln: 2k2&2&2 &wgw
PubChem CID 17337
IUPAC-Name Tetramethylazanium;Perchlorat
SMILES C[N+](C)(C)C.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylammonium perchlorate
Schmelzpunkt 300.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (on dry base)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)4NClO4
Menge 25 g
Formelmasse 173.6
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylammonium perchlorate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.