Learn More
Tetramethylammoniumtetrafluoroborat, TRC
Artikelnummer. 30451837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451837 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451837 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT889868500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylammonium Tetrafluoroborate
CAS 661-36-9
Summenformel C4H12BF4N
Menge 500 mg
Synonym Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','tetrafluoroborate(1-) (1:1) (ACI), Ammonium compounds','substituted','tetramethyl-','tetrafluoroborate (7CI), Ammonium','tetramethyl-','tetrafluoroborate(1-) (8CI), Borate(1-)','tetrafluoro-','N,N,N-trimethylmethanaminium (ZCI), Borate(1-)','tetrafluoro-','tetramethylammonium (8CI), Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','tetrafluoroborate(1-) (9CI), Tetramethylammonium fluoroborate (6CI), [Me4N][BF4], Tetramethylammonium tetrafluoroborate, Tetramethylammonium tetrafluoroborate(1-)
InChI-Formel InChI=1S/C4H12N.BF4/c1-5(2,3)4;2-1(3,4)5/h1-4H3;/q+1;-1
SMILES C[N+](C)(C)C.F[B-](F)(F)F
IUPAC-Name Tetramethylazanium;tetrafluorborat
Molekulargewicht (g/mol) 160.95
Formelmasse 161.0999