Learn More
Tetramethylensulfoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10260972 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10260972 5 g Glasflasche 5 Gramm
10306500 25 g Glasflasche 25 Gramm
10285040 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10260972 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 138440050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1600-44-8 | C4H8OS | 104.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1600-44-8
Summenformel C4H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 104.17
MDL-Nummer MFCD00005477
InChI-Schlüssel ISXOBTBCNRIIQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylene sulfoxide, tetrahydrothiophene 1-oxide, thiophane oxide, tetrahydrothiophene oxide, thiophane monoxide, thiophane 1-oxide, thiophene, tetrahydro-, 1-oxide, tetramethylene sulphoxide, thiophene, tetrahydro, 1-oxide, tetrametylene sulfoxide
PubChem CID 1128
IUPAC-Name Thiolan-1-oxid
SMILES C1CCS(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylene sulfoxide
Namenshinweis 98+%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1500g/mL
Siedepunkt 235.0°C to 237.0°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5180 to 1.5220
Menge 5 g
Fieser 01,1145
Relative Dichte 1.15
Formelmasse 104.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit