missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetramethylol-Acetylenediurea, TRC

Artikelnummer. 30132407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132407 5 g 5 Gramm
30132848 10 g 10 Gramm
30008477 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30132407 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8897085G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5395-50-6
Summenformel C8 H14 N4 O6
Molekulargewicht (g/mol) 262.22
Synonym Glycoluril, 1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)- (6CI,7CI,8CI), Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, 1,3,4,6-Tetrakis(hydroxymethyl)glycoluril, 2,4,6,8-Tetrakis(hydroxymethyl)glycoluril, 2,5-Dioxo-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)hexahydroimidazo[4,5-d]imidazole, Cymel 1172, Fixapret 140, N,N',N' ',N' ' '-Tetrakis(hydroxymethyl)glycoluril, NSC 3319, NSC 67452, Protectol TD, Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione, Tetrakis(hydroxymethyl)acetylenediurea, Tetrakis(hydroxymethyl)acetyleneurea, Tetrakis(hydroxymethyl)glycoluril, Tetramethylol acetylene carbamide, Tetramethylolacetylenediurea, Tetramethylolglycoluril
IUPAC-Name 1,3,4,6-Tetrakis(Hydroxymethyl)-3a,6a-Dihydroimidazo[4,5-d]Imidazol-2,5-Dion
SMILES OCN1C2C(N(CO)C(=O)N2CO)N(CO)C1=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tetrakis(hydroxymethyl)glycoluril
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H14N4O6/c13-1-9-5-6(11(3-15)7(9)17)12(4-16)8(18)10(5)2-14/h5-6,13-16H,1-4H2
Formelmasse 262.0913
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.